SAB4200330
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr72) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1:1,000-1:2,000 using lysates of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr72)
Informações sobre genes
mouse ... Cd247(12503)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade