SAB4200248
Anti-Actin antibody, Mouse monoclonal
clone MM2/193, purified from hybridoma cell culture
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MM2/193, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat, canine, monkey
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell extracts
Isotipo
IgM
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Descrição geral
In mammals, actin protein consists of six different isoforms encoded by separate genes. The four isoforms αskeletal-actin, α cardiac-actin, αsmooth-actin and γsmooth-actin are expressed in skeletal, cardiac and smooth muscle. The other two isoforms, β cyto-actin and γ cyto-actin are ubiquitously expressed.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado