SAB4200146
Anti-AMSH-LP / STAMBPL1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ALMalpha, Anti-AMSH-FP, Anti-AMSH-like protease, Anti-STAM binding protein-like 1, Anti-associated molecule with the SH3 domain of STAM (AMSH) like protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~50 kDa
reatividade de espécies
monkey, canine, human, rat, bovine, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 5-10 μg/mL using using whole extracts of rat NRK cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAMBPL1(57559)
mouse ... Stambpl1(76630)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- immunoblotting
- immunofluorescence
- western blotting
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade