SAB4200120
Anti-Ephrin-B2 antibody ,Mouse monoclonal
clone EFR-163M, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-EFNB2, Anti-EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5, Anti-EPLG5 ligand of EPH-related kinase 5, Anti-HTK ligand, Anti-HTKL, Anti-LERK5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EFR-163M, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~56 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells overexpressing a human Ephrin-B2 fusion protein
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EFNB2(1948)
Descrição geral
Anti-Ephrin-B2 recognizes human Ephrin-B2 protein (~56 kDa).
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade