SAB4200118
Anti-CYBB antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CGD, Anti-Cytochrome b-245, β polypeptide (chronic granulomatous disease), Anti-GP91-1, Anti-GP91-PHOX, Anti-NOX2
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~95 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using RAW264 cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYBB(1536)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1