SAB3701015
Anti-Mouse IgG F(ab′)2, F(ab′)2 fragment, highly cross absorbed-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
HRP
About This Item
fonte biológica
goat
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
propriedades físicas
forma física
Reconstituição