Documentos Principais
SAB3700384
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), highly cross adsorbed antibody produced in donkey
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
donkey
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
guinea pig
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Especificidade
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Guinea Pig IgG coupled to agarose beads followed by conjugation to fluorochrome and extensive dialysis against the buffer stated above. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Donkey Serum, Guinea Pig IgG and Guinea Pig Serum. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rabbit, Rat and Sheep Serum Proteins. This antibody will react with heavy chains of Guinea Pig IgG and with light chains of most Guinea Pig immunoglobulins.
Imunogênio
Guinea Pig IgG whole molecule
propriedades físicas
Antibody format: IgG
forma física
Supplied in 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)