Documentos Principais
SAB3501112
Sigma-Aldrich
Anti-SARS-CoV Spike antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
SARS virus
citations:
técnica(s):
ELISA: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
SARS virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
SARS virus ... S(1489668)
Descrição geral
SARS-CoV Spike Antibody: A novel coronavirus has recently been identified as the causative agent of SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Coronaviruses are a major cause of upper respiratory diseases in humans. The genomes of these viruses are positive-stranded RNA approximately 27-31kb in length. SARS infection can be mediated by the binding of the viral spike protein, a glycosylated 139 kDa protein and the major surface antigen of the virus, to the angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on target cells. This binding can be blocked by a soluble form of ACE2.
Imunogênio
Anti-SARS-CoV Spike antibody was raised against a peptide corresponding to 16 amino acids near the center of SARS-CoV Spike glycoprotein. The immunogen is located within amino acids 410-460 of SARS-CoV Spike.
Aplicação
SARS-CoV Spike antibody can be used for the detection of SARS-CoV Spike protein in ELISA. It will detect 2 ng of free peptide at 1 μg/mL.
forma física
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)