Documentos Principais
SAB3500930
Sigma-Aldrich
Anti-RIFT VALLEY FEVER VIRUS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Imunogênio
Antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the RVF virus.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500930.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C Giorgi et al.
Virology, 180(2), 738-753 (1991-02-01)
The sequences and coding strategies of the S RNAs of two viruses, Toscana (TOS) and the M12 derivative of Rift Valley fever ZH-548 (RVF, Phlebovirus genus, Bunyaviridae) have been determined from cDNA clones and compared to the previously published sequences