Documentos Principais
SAB3500769
Sigma-Aldrich
Anti-TLR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
115 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLR8(51311)
Imunogênio
Antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TLR8.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500769.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Noriko Ishii et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(10), 5118-5128 (2014-10-10)
Nucleic acid-sensing TLRs are involved in both antimicrobial immune responses and autoimmune inflammation. TLR8 is phylogenetically and structurally related to TLR7 and TLR9, which undergo proteolytic processing in the endolysosomes to generate functional receptors. Recent structural analyses of human TLR8