Documentos Principais
SAB3500623
Sigma-Aldrich
Anti-APOA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
peso molecular
40 kDa
reatividade de espécies
human, chicken
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APOA4(337)
Imunogênio
Antibody was raised against a 20 amino acid peptide near the carboxy terminus of chicken ApoA4.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500623.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.