Documentos Principais
SAB3500525
Sigma-Aldrich
Anti-SCRN2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-SES2, Anti-Secernin 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA (i)
ICC
IF
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human, mouse, rat
citations:
1
técnica(s):
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SCRN2(90507)
Descrição geral
The gene SCRN2 (secernin 2) is mapped to human chromosome 17q21.32. It may function in protein metabolism, particularly aminopeptidase activity.
Imunogênio
SCRN2 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SCRN2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500525.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cheppail Ramachandran et al.
International journal of cancer, 119(10), 2443-2454 (2006-08-09)
Amooranin (AMR), a natural triterpenoid drug isolated and characterized from Amoora rohituka stem bark, is cytotoxic to SW620 human colon carcinoma cell line with an IC(50) value of 2.9 microg/ml. This novel compound caused depolarization of mitochondrial membrane and decrease