SAB3500126
Monoclonal Anti-ORAI1 antibody produced in mouse
clone 3F6H5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Calcium release-activated calcium channel protein 1, Anti-TMEM142A, Anti-Transmembrane protein 142A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3F6H5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 33 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ORAI1(84876)
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)