Documentos Principais
SAB3500053
Sigma-Aldrich
Anti-MIPU1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Myocardial ischemic preconditioning upregulated protein 1, Anti-ZNF667, Anti-Zinc finger protein 667
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZNF667(63934)
Imunogênio
MIPU1 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human MIPU1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrição-alvo
Mipu1, also known as zinc finger protein 667 or ZNF667, encodes a nuclear-localized protein containing 14 carboxy-terminal zinc finger motifs and an amino-terminal KRAB domain. This protein is highly expressed in heart and brain and is upregulated in rat heart after a transient ischemia-reperfusion procedure. Overexpression experiments suggest that Mipu1 suppresses the transcriptional activities of AP-1 and SRE in the MAPK signaling pathway and thus may play a role in the pathogenesis of cardiac and vascular disease. At least four isoforms of MIPU1 are known to exist.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500053.
forma física
Supplied at approx. 1 mg/mL in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)