Key Documents
SAB2900890
Sigma-Aldrich
Anti-MFSD2A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MFSD2, MFSD2A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunofluorescence: 20 μg/mL
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MFSD2A(84879)
Imunogênio
An 18 amino acid peptide near the carboxy terminus of human MFSD2A.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide