SAB2900806
Anti-PRDM16 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KIAA1675, MDS1/EVI1-like gene 1, MEL1, PFM13, PRDM16, Transcription factor MEL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDM16(63976)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade