Documentos Principais
SAB2900690
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ATRC2, CAT-2, CAT2, HCAT2, SLC7A2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 15 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC7A2(6542)
Imunogênio
Synthetic 12 amino acid peptide from C-Terminus of human SLC7A2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Orangutan (100%); Gibbon (92%); Monkey, Marmoset, Opossum, Turkey (83%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.