Documentos Principais
SAB2900546
Sigma-Aldrich
Anti-GPR78 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
G protein-coupled receptor 78, G-protein coupled receptor 78, GPR78
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 3-6 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPR78(27201)
Imunogênio
Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminus of human GPR78. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Supplied at 1 mg/ml