Documentos Principais
SAB2900354
Sigma-Aldrich
Anti-BIRC7/LIVIN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
BIRC7, livin
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
IHC (p)
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
técnica(s):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BIRC7(79444)
Imunogênio
Synthetic peptide from human BIRC7 / Livin. Percent identity by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Monkey (100%); Rabbit (93%); Marmoset, Panda, Bovine (86%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)