Documentos Principais
SAB2900156
Sigma-Aldrich
Anti-HTR5A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
5-ht5a, 5-ht5a receptor, 5-hydroxytryptamine 5a receptor, 5-hydroxytryptamine5a, serotonin 5-ht5a receptor
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HTR5A(3361)
Imunogênio
Synthetic 14 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human 5HT5A Receptor. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%); Monkey (93%); Elephant (86%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)