Documentos Principais
SAB2900116
Sigma-Aldrich
Anti-PTGER2 (AB4) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ep2, ep2 prostaglandin e2 receptor, ep2 prostaglandin receptor, ep2 receptor, pge receptor, ep2 subtype
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGER2(5732)
Imunogênio
Synthetic 18 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human EP2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla (94%); Monkey (89%); Marmoset, Bat (83%).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Amrita Ahluwalia et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 307(6), G602-G610 (2014-07-26)
Clinical studies indicate that prostaglandins of E class (PGEs) may promote healing of tissue injury e.g., gastroduodenal and dermal ulcers. However, the precise roles of PGEs, their E-prostanoid (EP) receptors, signaling pathways including cAMP and cAMP response element-binding protein (CREB)