SAB2900080
Anti-GPR12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
g protein-coupled receptor 12, gpcr21
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
horse, pig, dog, rat, human, bovine, monkey, hamster, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 10 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GPR12(2835)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?