SAB2900066
Anti-PYGB (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
glycogen phosphorylase, brain form
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, sheep, Xenopus, rat, monkey, chicken, hamster, rabbit, bovine, mouse, zebrafish, pig, Drosophila
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PYGB(5834)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade