Key Documents
SAB2702381
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C/EBP beta antibody produced in mouse
clone 21A1, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
C/EBP-beta, IL6DBP, NF-IL6, TCF5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
21A1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
45-48.kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEBPB(1051)
Imunogênio
The immunogen used to generate this antibody corresponds to C/EBP beta
Aplicação
Optimal dilutions/concentrations should be determined by the researcher.
Ações bioquímicas/fisiológicas
NF-IL6 is a member of the CAAT/enhancer-binding protein (C/EBP) family of transcription factors. It has been shown to directly interact with the retinoblastoma (RB) protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Outras notas
Purification: Protein G Affinity Purified
forma física
Phosphate-buffered saline, pH 7.4, containing no preservatives
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2