SAB2702359
Monoclonal Anti-Pancreatic Lipase antibody produced in mouse
clone GT1777, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
PL, PNLIPD, PTL
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1777, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
51kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
1.79mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PNLIP(5406)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)