SAB2702321
Monoclonal Anti-CEP152 antibody produced in mouse
clone GT1285, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MCPH4, MCPH9, SCKL5
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1285, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
189kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1.65mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CEP152(22995)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2