SAB2702316
Monoclonal Anti-CEP152 antibody produced in mouse
clone GT1315, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
MCPH4, MCPH9, SCKL5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT1315, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
189kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:3000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEP152(22995)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
CEP152 (centrosomal protein 152) plays an important role in cell division and development. It is highly essential for the recruitment of centriole of Plk4 (polo-like kinase 4) and centriole duplication at the time of cell cycle.
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1