SAB2702301
Monoclonal Anti-UQCRC1 antibody produced in mouse
clone GT139, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
D3S3191, QCR1, UQCR1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT139, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
1mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... UQCRC1(7384)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1