Documentos Principais
SAB2702190
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TET3 antibody produced in mouse
clone GT334, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
hCG_40738
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GT334, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
179kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:1000-1:10000
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TET3(200424)
Imunogênio
Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human TET3.
Aplicação
Suggested starting dilutions are as follows: WB: 1:1000-1:10000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Members of the ten-eleven translocation (TET) gene family, including TET3, play a role in the DNA methylation process (Langemeijer et al., 2009 [PubMed 19923888]).[supplied by OMIM]
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Outras notas
Purification: Affinity purified by Protein G
forma física
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)