SAB2702179
Anti-ERCC3 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GTF2H, RAD25, TFIIH, XPB
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ERCC3(2071)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade