SAB2700511
Anti-NPEPPS antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
MP100, NPEPPS, PSA
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPEPPS(9520)
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)