SAB2501501
Anti-FOXC1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARA, Anti-FKHL7, Anti-FREAC3, Anti-HGNC:3800, Forkhead box C1
About This Item
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig, human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOXC1(2296)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)