Documentos Principais
SAB2501449
Sigma-Aldrich
Anti-SEPT4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARTS, Anti-BRADEION, Anti-CE5B3, Anti-H5, Septin 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, bovine, canine
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEPT4(5414)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Peptide with sequence RNKLTRESGTD, from the internal region of the protein sequence according to NP_004565.1; NP_536341.1, NP_001185642.1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jozsef Maléth et al.
Nature communications, 5, 5843-5843 (2014-12-18)
The Orai1-STIM1 current undergoes slow Ca(2+)-dependent inactivation (SCDI) mediated by the binding of SARAF to STIM1. Here we report the use of SCDI by SARAF as a probe of the conformation and microdomain localization of the Orai1-STIM1 complex. We find
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB2501449-100UG4061831450897