Documentos Principais
SAB2501167
Sigma-Aldrich
Anti-Il17ra antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AW538159, Anti-Cdw217, Anti-Il17r, Anti-VDw217, interleukin 17 receptor A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il17ra(16172)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Peptide with sequence CDQEKHGDDSKIN, from the internal region of the protein sequence according to NP_032385.1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Qi Huang et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(9), 144-144 (2014-08-13)
Interleukin-17 receptor (IL-17RA) is essential for proinflammatory cytokine IL-17-mediated pathogenesis of various tumors. IL-17RA is upregulated by some proinflammatory cytokines such as IL-21 and IL-15 and downregulated by IL-2, while the effect of IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α on IL-17RA expression