Key Documents
SAB2500795
Sigma-Aldrich
Anti-PINX1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-FLJ20565, Anti-LPTL, Anti-LPTS, Anti-MGC8850, Anti-PIN2-interacting protein 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PINX1(54984)
Imunogênio
Peptide with sequence SMLAERRRKQKWAV-C from the N Terminus of the protein sequence according to NP_060354.4.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Haiying Zhao et al.
Oncology letters, 14(1), 635-638 (2017-07-12)
We investigated the expression of FOXC2, PinX1, Ki-67 and Cyclin D1 in cutaneous cell carcinoma. We collected 30 cutaneous squamous cell carcinoma (SCC), 30 cutaneous basal cell carcinoma (BCC) and 30 normal skin tissues. The protein expression and gene expression