Documentos Principais
SAB2500564
Sigma-Aldrich
Anti-KLF15 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-KKLF, Anti-Kruppel-like factor (kidney enriched), Anti-Kruppel-like factor 15
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
ELISA (i)
WB
reatividade de espécies:
human
técnica(s):
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... KLF15(28999)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Peptide with sequence VDHLLPVDENFSS-C from the N Terminus of the protein sequence according to NP_054798.1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)