SAB2500530
Anti-IFT88/Polaris antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-D13S1056E, Anti-HGNC:20606, Anti-Polaris, Anti-TTC10, Anti-Tetratricopeptide repeat domain 10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFT88(8100)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2