SAB2500298
Anti-DCDC2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Doublecortin domain containing 2, Anti-HGNC:18141, Anti-KIAA1154, Anti-RU2, Anti-RU2S
About This Item
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, canine
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DCDC2(51473)
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2