Key Documents
SAB2500274
Sigma-Aldrich
Anti-CRKL antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like, Anti-v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRKL(1399)
Imunogênio
Peptide with sequence C-KIFDPQNPDENE from the C Terminus of the protein sequence according to NP_005198.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarah Brown et al.
European journal of haematology, 93(2), 96-102 (2014-03-13)
Mature dendritic cells (DCs) may be derived from the BCR/ABL1 expressing monocytes in chronic myeloid leukaemia. These cells have potential therapeutic applications, but are recognised to have defective function. In normal DCs, activation and maturation depend on ABL1 dependent signals.