Documentos Principais
SAB2500189
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK1D antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CKLiK, Anti-CaM-K1, Anti-CaMKID, Anti-Calcium/calmodulin-dependent protein kinase, Anti-RP11-462F15.1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAMK1D(57118)
Descrição geral
The calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) gene codes for a member of the Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase 1 subfamily of serine/threonine kinases. It is located on human chromosome 10p13.
Imunogênio
Peptide with sequence ASQKDCAYVAKPES from the C Terminus of the protein sequence according to NP_065130.1.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1D (CAMK1D) modulates the role of granulocytes through chemokine signaling transduction pathway. It is associated with type 2 diabetes (T2D).
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Investigation into the promoter DNA methylation of three genes (CAMK1D, CRY2 and CALM2) in the peripheral blood of patients with type 2 diabetes
J Cheng, et al.
Experimental and Therapeutic Medicine, 8(2), 579-584 (2014)