Documentos Principais
SAB2109116
Sigma-Aldrich
Anti-LAG3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CD223
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
55 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, rabbit, yeast, rat, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAG3(57396)
Descrição geral
Lymphocyte-activation protein 3 belongs to Ig superfamily and contains 4 extracellular Ig-like domains. The LAG3 gene contains 8 exons. The sequence data, exon/intron organization, and chromosomal localization all indicate a close relationship of LAG3 to CD4.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human LAG3
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GFHLWRRQWRPRRFSALEQGIHPPQAQSKIEELEQEPEPEPEPEPEPEPE
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide