Documentos Principais
SAB2109109
Sigma-Aldrich
Anti-GNAI3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
87U6, FLJ26559
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
39 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine, guinea pig, goat, zebrafish, horse, mouse, rabbit, human, bovine, sheep
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNAI3(57396)
Descrição geral
GNAI3 is a guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are involved as modulators or transducers in various transmembrane signaling systems. G(k) is the stimulatory G protein of receptor-regulated K+ channels.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human GNAI3
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: TTGIVETHFTFKDLYFKMFDVGGQRSERKKWIHCFEGVTAIIFCVALSDY
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)