Documentos Principais
SAB2109072
Sigma-Aldrich
Anti-IL22RA1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CRF2-9, IL22R, IL22R1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
63 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit, horse, human, rat, guinea pig, canine, mouse, pig
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL22RA1(57396)
Descrição geral
IL22RA1 belongs to the class II cytokine receptor family, and has been shown to be a receptor for interleukin 22 (IL22). IL22 receptor is a protein complex that consists of this protein and interleukin 10 receptor, beta (IL10BR/CRFB4), a subunit also shar
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IL22RA1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: YRYVTKPPAPPNSLNVQRVLTFQPLRFIQEHVLIPVFDLSGPSSLAQPVQ
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)