Key Documents
SAB2109058
Sigma-Aldrich
Anti-FURIN (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
FUR, PACE, PCSK3, SPC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
74 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit, guinea pig, human, rat, mouse, zebrafish, bovine, canine, horse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FURIN(57396)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the subtilisin-like proprotein convertase family. The members of this family are proprotein convertases that process latent precursor proteins into their biologically active products. This encoded protein is a c
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human FURIN
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: RDVYQEPTDPKFPQQWYLSGVTQRDLNVKAAWAQGYTGHGIVVSILDDGI
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide