Key Documents
SAB2109003
Sigma-Aldrich
Anti-NPY2R (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
NPY2-R
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
43 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rabbit, horse, pig, bovine, mouse, rat, guinea pig, human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NPY2R(57396)
Categorias relacionadas
Descrição geral
NPY2R is a receptor for neuropeptide Y and peptide YY. The rank order of affinity of this receptor for pancreatic polypeptides is PYY > NPY > PYY (3-36) > NPY (2-36) >[Ile-31, Gln-34] PP >[Leu-31, Pro-34] NPY > PP, [Pro-34] PYY and NPY free acid.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human NPY2R
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PIGAEADENQTVEEMKVEQYGPQTTPRGELVPDPEPELIDSTKLIEVQVV
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide