Key Documents
SAB2108987
Sigma-Aldrich
Anti-OTUD1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
H1.4, H1E, H1F4, MGC116819, dJ221C16.5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
fonte biológica
rabbit
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
50 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, rat, mouse, bovine, horse, canine
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OTUD1(220213)
Descrição geral
Deubiquitinating enzymes are proteases that specifically cleave ubiquitin linkages, negating the action of ubiquitin ligases. DUBA7 belongs to a DUB subfamily characterized by an ovarian tumor (OTU) domain.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of Human OTUD1
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: NGHYDAVFDHSYPNPEYDNWCKQTQVQRKRDEELAKSMAISLSKMYIEQN
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide