SAB2108900
Anti-PDYN antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
C3orf59
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
27 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
goat, guinea pig, sheep, horse, canine, mouse, zebrafish, human, bovine, rabbit
concentração
0.5 mg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDYN(5173)
Descrição geral
Imunogênio
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1