Key Documents
SAB2108888
Sigma-Aldrich
Anti-FRZB antibody produced in rabbit FITC conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GCAP-I, GUANYLIN, GUCA2, STARA
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
36 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, guinea pig, bovine, mouse, rabbit, canine, rat, horse
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRZB(2487)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a secreted protein that is involved in the regulation of bone development. Defects in this gene are a cause of female-specific osteoarthritis (OA) susceptibility.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FRZB
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VVEVKEILKSSLVNIPRDTVNLYTSSGCLCPPLNVNEEYIIMGYEDEERS
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1