Documentos Principais
SAB2108849
Sigma-Aldrich
Anti-PIEZO2 (N-terminal) antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GH, GH-N, GHN, IGHD1B, hGH-N
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
fonte biológica
rabbit
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
77 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse, human, canine, rat, horse, bovine, guinea pig, rabbit
concentração
0.5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIEZO2(63895)
Descrição geral
Piezos are large transmembrane proteins conserved among various species, all having between 24 and 36 predicted transmembrane domains. ′Piezo′ comes from the Greek ′piesi,′ meaning ′pressure.′ The PIEZO2 protein has a role in rapidly adapting mechanically activated (MA) currents in somatosensory neurons.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human PIEZO2
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: VFGFWAFGKHSAAADITSSLSEDQVPGPFLVMVLIQFGTMVVDRALYLRK
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)