SAB2108568
Anti-FAM107A
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti- FLJ30158, Anti- FLJ45473, Anti- TU3A, Anti-DRR1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, bovine, human, mouse, dog, rat
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão
NM_007177
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAM107A(11170)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
When FAM107A is transfected into cell lines in which it is not expressed, it suppresses cell growth. It may play a role in tumor development.
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB2108568-100UL | 4061836146368 |